Merck
E2499900
Etofenamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18F3NO4
CAS番号:
分子量:
369.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etofenamate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2c(cccc2)C(=O)OCCOCCO
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
InChI Key
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etofenamate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photoallergic contact dermatitis due to flufenamic acid and etofenamate.
J Montoro et al.
Contact dermatitis, 37(3), 139-140 (1997-10-23)
Action spectrum for etofenamate photoallergic contact dermatitis.
Alastair Kerr et al.
Contact dermatitis, 65(2), 117-118 (2011-07-13)
G Vanderstraeten et al.
Acta Belgica. Medica physica : organe officiel de la Societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation, 13(3), 139-141 (1990-07-01)
In this 60 patient study of sports traumatology due to football injuries, etofenamate gel proved equally effective as oral naproxen on the overall pain scores (65% none to mild pain for etofenamate versus 86% for naproxen; p greater than 0.05).
Allergic contact dermatitis from etofenamate: report of 9 cases.
J P Hergueta et al.
Contact dermatitis, 31(1), 60-62 (1994-07-01)
Allergic and photoallergic contact dermartitis from etofenamate: study of 14 cases.
J J Goday Buján et al.
Contact dermatitis, 61(2), 118-120 (2009-08-27)