Merck
G0350500
グルコース
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-(+)-グルコース, デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
メーカー/製品名
EDQM
mp
150-152 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glucose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
G0350500-1EA:
G0350500-100MG:
G0350500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Christel Thauvin-Robinet et al.
American journal of human genetics, 93(1), 141-149 (2013-07-03)
Short stature, hyperextensibility of joints and/or inguinal hernia, ocular depression, Rieger anomaly, and teething delay (SHORT) syndrome is a developmental disorder with an unknown genetic cause and hallmarks that include insulin resistance and lack of subcutaneous fat. We ascertained two
Ragadeepthi Tunduguru et al.
Biochemical pharmacology, 92(2), 380-388 (2014-09-10)
Skeletal muscle accounts for ∼ 80% of postprandial glucose clearance, and skeletal muscle glucose clearance is crucial for maintaining insulin sensitivity and euglycemia. Insulin-stimulated glucose clearance/uptake entails recruitment of glucose transporter 4 (GLUT4) to the plasma membrane (PM) in a
Elmar W Tobi et al.
Nature communications, 5, 5592-5592 (2014-11-27)
Periconceptional diet may persistently influence DNA methylation levels with phenotypic consequences. However, a comprehensive assessment of the characteristics of prenatal malnutrition-associated differentially methylated regions (P-DMRs) is lacking in humans. Here we report on a genome-scale analysis of differential DNA methylation
Monika Dolejska et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(9), 2388-2393 (2014-05-28)
To determine the structure of two multidrug-resistant IncHI1 plasmids carrying blaCTX-M-1 in Escherichia coli isolates disseminated in an equine clinic in the Czech Republic. A complete nucleotide sequencing of 239 kb IncHI1 (pEQ1) and 287 kb IncHI1/X1 (pEQ2) plasmids was
Loes P M Duivenvoorde et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 70(3), 282-293 (2014-03-13)
Indirect calorimetry (InCa) can potentially be used to noninvasively assess metabolic and age-related flexibility. To assess the use of InCa for this purpose, we tested the sensitivity and response stability over time of three InCa-based treatments in old versus adult