Merck
L0600000
リドカイン 塩酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド 塩酸塩 一水和物, キシロカイン 塩酸塩 一水和物, リグノカイン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
288.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lidocaine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI Key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lidocaine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
L0600000:
L0600000-100MG:
L0600000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Shiran Katabi et al.
STAR protocols, 5(2), 103081-103081 (2024-05-25)
Extracellular recordings in behaving animals are useful for establishing associations between neuronal activity and behavior. Here, we describe how to record in the external globus pallidus (GPe) of monkeys engaged in a behavioral task. We detail the stereotaxic surgery for
Shaun Mehta et al.
JAMA facial plastic surgery, 16(6), 414-418 (2014-09-12)
This study evaluates the postoperative outcomes achieved with incisionless otoplasty for the correction of prominauris. To determine whether incisionless otoplasty is a reliable and replicable technique in correcting prominauris. This study consisted of a retrospective electronic medical record review for
Fang-Chi Yang et al.
Neurobiology of learning and memory, 112, 186-194 (2013-07-31)
Learning active or reactive responses to fear involves different brain circuitry. This study examined how the nuclus accumbens (NAc), dorsal hippocampus (DH) and medial prefrontal cortex (mPFC) may interact in memory processing for these two kinds of responses. Male Wistar
Mark C Tucci et al.
The European journal of neuroscience, 40(6), 2971-2979 (2014-06-18)
A previous analysis of the quinpirole sensitisation rat model of obsessive-compulsive disorder revealed that the behavioral phenotype of compulsive checking consists of three constitutive components - vigor of checking performance, focus on the task of checking, and satiety following a
Bettina F Cuneo et al.
Circulation, 128(20), 2183-2191 (2013-11-13)
The electrophysiology of long QT syndrome (LQTS) in utero is virtually unstudied. Our goal here was to evaluate the efficacy of fetal magnetocardiography (fMCG) for diagnosis and prognosis of fetuses at risk of LQTS. We reviewed the pre/postnatal medical records