Merck
L9774
Sigma-Aldrich
LRホワイトアクリル樹脂
Medium
別名:
LRホワイトレジン, アクリル樹脂LRホワイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
品質水準
屈折率
n/D 1.4592-1.4610
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LR white acrylic resins has been used:
  • to embed microslicer semithin sections of gills
  • to embed left femurs
  • to treat dehydrated samples of buds and flowers for fixation and embedding
過酸化ベンゾイル(B5907)は、これらの樹脂の開始剤として特別に配合されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
L9774-VAR:
L9774-100G-KC:
L9774-BULK:
L9774-500G:
L9774-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LR White Acrylic Resin
Yeung EC and Huang BQ
Plant Microtechniques and Protocols, 103-103 (2015)
Mechanisms of desensitization to parathyroid hormone in human osteoblast-like SaOS-2 cells
Fukayama S, et al.
Endocrinology, 131(4), 1757-1769 (1992)
Distribution of arabinogalactan proteins during microsporogenesis in the anther of Bellis perennis L.(Asteraceae).
Chudzik B
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica, 56, 49-49 (2014)
Effect of static magnetic fields on the growth, photosynthesis and ultrastructure of Chlorella kessleri microalgae.
Small DP
Bioelectromagnetics, 33, 298-298 (2012)
Quantitative changes in metallothionein expression in target cell-types in the gills of turbot (Scophthalmus maximus) exposed to Cd, Cu, Zn and after a depuration treatment
Alvarado N E, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 77(1), 64-77 (2006)