Merck
M1300000
臭化メチルアトロピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
臭化メチルアトロピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26NO3 · Br
CAS番号:
分子量:
384.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
InChI Key
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
臭化メチルアトロピンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yevheniia Mikheenko et al.
Behavioral neuroscience, 124(2), 192-203 (2010-04-07)
Avoidance and alerting behaviors and accompanying physiological responses, including changes in heart rate (HR), are core components of negative emotion. Investigations into the neural mechanisms underlying the regulation and integration of these responses require animal models that simultaneously measure both
Takahiko Yoshimoto et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 61(5), 373-383 (2011-06-30)
In this study, after confirming the suppression of autonomic nervous function by isoflurane anesthesia using autonomic antagonists, we pharmacologically investigated the involvement of vasomotor and cardiac sympathetic functions in systolic blood pressure variability (SBPV) frequency components in conscious rats at
Apurva Kumar R Joshi et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 64(1-2), 115-120 (2010-08-03)
The purpose of this study was to investigate the involvement of acetylcholinesterase (AChE) inhibition in hyperglycemic and stressogenic effects of monocrotophos in rats. Oral administration of monocrotophos (1.8 mg/kg b.w., 1/10 LD(50)) caused reversible hyperglycemia in rats with peak increase
Luciana M Passamani et al.
Experimental physiology, 96(3), 262-274 (2010-12-15)
Anatomical studies have demonstrated the existence of purinergic P2 receptors in the nucleus ambiguus (NA), a site containing cardiac vagal motoneurons. However, very little is known about the functional role of these receptors in central cardiac vagal regulation. The aims
Yuanjie Mao et al.
Endocrinology, 153(7), 3426-3434 (2012-04-27)
Ghrelin is a GH-releasing peptide mainly excreted from the stomach. Ghrelin administration has been shown to inhibit cardiac sympathetic nerve activity (CSNA), reduce malignant arrhythmia, and improve prognosis after acute myocardial infarction (MI). We therefore investigated the effects and potential