Merck
1044990
USP
アトロピン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
endo-(±)-α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル, ヒヨスシアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3
CAS番号:
分子量:
289.37
Beilstein:
91260
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
InChI Key
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USP issued SDS can be found here.
アプリケーション
Atropine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1044990-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)