Merck
Y0000816
Atropine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Noratropine, N-Demethylatropine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO3
CAS番号:
分子量:
275.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CO)C1=CC=CC=C1)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@H](N3)C2
InChI
1S/C16H21NO3/c18-10-15(11-4-2-1-3-5-11)16(19)20-14-8-12-6-7-13(9-14)17-12/h1-5,12-15,17-18H,6-10H2
InChI Key
ATKYNAZQGVYHIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Atropine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000816-1EA:
Y0000816-10MG:
Y0000816:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of noratropine by oxidative n-demethylation of atropine.
M J Van der Meer et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 35(6), 408-408 (1983-06-01)
Mohamad Houssam Al Balkhi et al.
Phytochemistry, 74, 105-114 (2011-11-16)
The presence of two compounds, norlittorine and norhyoscyamine, has been reported in leaves and roots of Datura innoxia; however their metabolic origin in the tropane alkaloid pathway has remained unknown. Precise knowledge of this pathway is a necessary pre-requisite to
M J Van der Meer et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 38(10), 781-784 (1986-10-01)
A metabolic pattern of atropine in man, based on the detection of radiolabelled products in urine by high performance liquid chromatography after administration of [3H]atropine sulphate to a normal volunteer is proposed. Noratropine (24%), atropine-N-oxide (equatorial isomer) (15%), tropine (2%)