安全性情報
N4642
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤11% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
別名:
ペプトン カゼイン由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品名
N-Z-Case®Plus, Casein enzymatic hydrolysate
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
窒素分析
≥6.0% amino, ≥10.0% total
損失
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. N-Z-Case® Plus is a high-quality source of peptides produced by enzymatic digestion of casein. It is a uniform, high quality peptone providing superior growth characteristics. N-Z-Case® Plus is refined hydrolysate, with very high solubility and clarity in solution. It is used in laboratory media and fermentation, especially where high clarity of solution is required.
アプリケーション
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. This casein hydrolysate suits for the growth of probiotics (Bifidobacterium, Lactobacillus), starter cultures and media for diagnostics
その他情報
酵素加水分解は、ほとんどの細菌が十分に増殖できるように最適化されています。
再構成
推奨濃度は250 g/Lです。
法的情報
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4642-1KG:
N4642-VAR:
N4642-BULK:
N4642-5KG:
N4642-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)