製品名
Hy-Case®アミノ酸, from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
含みます
30-40% sodium chloride
包装
pkg of (1 kg in poly bottle
100, 500 g in poly bottle)
窒素分析
≥7.8% total
pH
4.7-6.7
アプリケーション
food and beverages
microbiology
詳細
アプリケーション
品質
再構成
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0501-BULK:
C0501-1KG:
C0501-500G:
C0501-100G:
C0501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.