安全性情報
NIST1543
GC/MS system performance
NIST® SRM® 1543
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 4 x 1 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
GC/MS: suitable
アプリケーション
general analytical
フォーマット
multi-component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating the sensitivity of gas hromatography/mass spectrometry (GC/MS) instrumentation. A unit of SRM 1543 consists of four solutions: two concentrations of methyl stearate in hexane and two concentrations of benzophenone in hexane. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1543_cert
SRM 1543_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Methyl Stearate (Low) (C19H38O2), Methyl Stearate (High) (C19H38O2), Benzophenone (Low) (C13H10O), Benzophenone (High) (C13H10O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1543:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)