Merck
NIST2186I
リン酸カリウム 一塩基性
NIST® SRM® 2186I
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
NIST standard reference material
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 2186I is certified as a pH standard for pD(S) determination.
SRM 2186I _SDS
SRM 2186I _CoA
アプリケーション
SRM 2186I solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dihydrogen Phosphate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2186I:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)