包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
SRM 2186II溶液は、 pHメータの校正に推奨されます。 重水中のpDの測定に使用するためです。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2186II:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック