Merck
NIST57B
ケイ素
NIST® SRM® 57b
別名:
Silicon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 40 g
メーカー/製品名
NIST®
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
industrial qc
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each unit of SRM 57b contains a bottle consisting of approximately 40 grams of fine powder.
SRM 57B_cert
SRM 57B_SDS
アプリケーション
Silicon metal standard reference material (SRM) is intended for use in the evaluation of instrumental and chemical methods of analysis.
特徴および利点
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified values, expanded uncertainties, and expansion factor(k) for elements in SRM 57b.
  • Reference and information values are reported as mass fraction value for each element in silicon metal.
  • The certified values are metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as milligrams per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Boron (B), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Manganese (Mn), Iron (Fe), Nickel (Ni), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Calcium (Ca), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Vanadium (V), Hydrogen (H), Carbon (C), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST57B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbon scaffold structured silicon anodes for lithium-ion batteries.
Guo J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(24), 5035-5040 (2010)
High-Speed, Low-Power and Mid-IR Silicon Photonics Applications (2013)