PHR1493
ピロカルピン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(3S,4R)-4,5-ジヒドロ-3-エチル-4-(1-メチル-1H-イミダゾール-5-イルメチル)-2(3H)-フラノン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P1650000
traceable to USP 1538902
APIファミリー
pilocarpine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
202-205 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1493-500MG-PW:
PHR1493-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック