Merck
PHR1536
Supelco
ノルフェニレフリン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
α-アミノメチル-3-ヒドロキシベンジル アルコール 塩酸塩, 3,α-ジヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1473206
APIファミリー
norphenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 × 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI Key
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
Norphenylephrine Hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3654 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1536-200MG:
PHR1536-200MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenylephrine Hydrochloride
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(2), 3490-3490 (2015)