PHR1678
ビカルタミド(CDX)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
N-[4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(4-フルオロフェニル)スルホニル]-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパンアミド, コスデックス
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1115
traceable to Ph. Eur. Y0001444
traceable to USP 1071202
APIファミリー
bicalutamide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR1678-1G:4548173964966
PHR1678-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック