certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1122
traceable to Ph. Eur. Y0001156
traceable to USP 1347711
APIファミリー
irbesartan
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(NC1(CCCC1)C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)=O)=O
InChI
1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31)
InChI Key
PAKGYCNZUGIDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1958-50MG-PW:
PHR1958-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック