certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1046089
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)39(12)18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(38-11)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
FZYUKBLYECHAGN-HOQMJRDDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3759-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)