Merck
W290820
Sigma-Aldrich
ピペリジン
≥99%, FG
別名:
ヘキサヒドロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
FEMA番号:
2908
Beilstein:
102438
EC Number:
欧州評議会番号:
675
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.010
NACRES:
NA.21
官能:
animal
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
animal
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W290820-1KG-K:
W290820-BULK-K:
W290820-SAMPLE-K:
W290820-4KG-K:
W290820-20KG-K:
W290820-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)