安全性情報
Y0000147
Phenylbutazone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Hydroxyphenylbutazone, 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O3
CAS番号:
分子量:
324.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenylbutazone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N2(N(C(=O)C(C2=O)(O)CCCC)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
InChI Key
VTEBWXHYBNAYKI-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenylbutazone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000147-1EA:
Y0000147:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
HPLC method for the determination of 4-hydroxyphenylbutazone in phenylbutazone.
H Bulcsu et al.
Acta pharmaceutica Hungarica, 50(4), 173-176 (1980-07-01)