蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤0.03% (water)
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132950-20L:4548173104713
132950-2L:4548173104720
132950-BULK:
132950-2.5L:
132950-10L:
132950-18L:4548173104690
132950-1L:4548173104706
132950-4L:4548173104737
132950-7L-RC:
132950-VAR:
132950-25L:
試験成績書(COA)