Merck
34854
Sigma-Aldrich
クロロホルム
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
品質
amylene stabilized
テクニック
HPLC: suitable
不純物
Free acid, in accordance
acetone, aldehyde, in accordance (nessler test)
free chlorine (Cl), in accordance
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
<0.01% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.0005%
APHA: ≤10
透過率
250 nm, ≥50%
260 nm, ≥85%
280 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): in accordance
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 mg/kg
Absorption
in accordance
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 250 nm Amax: ≤1.00
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
適合性
passes test for reaction against H2SO4
passes test for suitability of determ. w. dithizone
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハロゲン化炭化水素であるクロロホルムは、溶媒として広く使用されています。その光化学的分解は、TiO2水性懸濁液(波長範囲310~380nm)の存在下で調べられています。
アプリケーション
クロロホルムは、タンデム質量分析法の前にDEAEセルロース膜を用いて尿サンプルからスルファチドをイオン交換分離するために使用されてきました。 雲母板(裏面銀被覆)への脂質二重層のラングミュアー・ブロジェット(LB)成膜のための溶媒として使用されてきました。†
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34854-4X2.5Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34854-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34854JP-6X1L:4548173259581
34854-4X4L:
34854-4X2.5L:
34854-4L:
34854-45L:4548173259536
34854-18L:
34854-2.5L-C:
34854-VAR:
34854-2.5L:4548173259512
34854-BULK:
34854-1L:4548173218380
34854-20L:4548173259529
34854-4X2L:4548173259550
34854-2L:4548173218366
34854-6X1L:4548173259567
34854JP-4X2.5L:4548173259574
34854-100ML:4548173218403
34854-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ladislav Kuchař et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 425, 153-159 (2013-07-11)
Prediagnostic steps in suspected metachromatic leukodystrophy (MLD) rely on clinical chemical methods other than enzyme assays. We report a new diagnostic method which evaluates changes in the spectrum of molecular types of sulfatides (3-O-sulfogalactosyl ceramides) in MLD urine. The procedure
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Radovan Spurny et al.
The Journal of biological chemistry, 288(12), 8355-8364 (2013-02-01)
Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs), such as nicotinic acetylcholine, glycine, γ-aminobutyric acid GABA(A/C) receptors, and the Gloeobacter violaceus ligand-gated ion channel (GLIC), are receptors that contain multiple allosteric binding sites for a variety of therapeutics, including general anesthetics. Here, we