Merck
366919
Sigma-Aldrich
クロロホルム
ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード
ACS spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
<0.03% water
蒸発残留物質
<0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (with ethanol stabilizer)
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.25
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.05
λ: 290-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムは無色、揮発性の塩素化有機溶媒でその蒸気には麻酔効果があります。クロロホルムは時間とともに分解しやすいのですが、エタノールを安定剤として加えると分解を抑えることができます。エタノールは高濃度で添加されるため、それが極性の増加につながり、一部のアプリケーションに影響を及ぼす場合があります。分光光度測定グレードのクロロホルムは低いUV吸収を示し、分光光度測定に理想的な溶媒です。
アプリケーション
クロロホルム(分光測光用)は以下のプロセスに使用されました:
  • コロイド状の疎水性CdSeコアナノ結晶(量子ドット)の合成。
  • リン脂質溶液の調製。
  • ルテニウム錯体の光分解反応に用いる溶媒として。
以下のことに使用できます:
  • 再結晶化用の溶媒。
  • タバコの煙に含まれるクロロホルムの存在を検出するための参照化合物。
  • 溶媒抽出プロセスに用いる抽出剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366919-6X1L:4548173140612
366919-VAR:
366919-1L:4548173140582
366919-2L-PW:
366919-4X4L:4548173140605
366919-BULK:
366919-4X2L:4548173262642
366919-4L:
366919-CH:
366919-2L:4548173140599
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)