Merck
154903
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.9%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39020101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
メタノール, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
グレード
ACS spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
形状選択性ゼオライトの存在下でのメタノールからC2~C10炭化水素への熱化学的変換が報告されています。 ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒系での酸化が提案されています。
アプリケーション
以下の用途で溶媒として使用されます:
  • 分析評価前の金表面における殺菌性末端フラグメントを有する硫黄誘導体の自己組織化単分子層(SAM)の調製
  • PTFEサンプルの可溶性吸収スペクトルの測定
調製ノート
0.2 μm フィルターろ過済み製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
154903-4X2L:4548173107554
154903-2L:4548173107547
154903-100ML:
154903-16L:
154903-900ML:
154903-BULK:
154903-4X4L:4548173107561
154903-4L:
154903-VAR:
154903-500ML:4548173308296
154903-6X1L:4548173107578
154903-1L:4548173107530
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)
The conversion of methanol and other O-compounds to hydrocarbons over zeolite catalysts.
Chang CD and Silvestri AJ.
J. Catal., 47(2), 249-259 (1977)
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production
Panagiotis Ntziachristos et al.
Nature, 514(7523), 513-517 (2014-08-19)
T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a haematological malignancy with a dismal overall prognosis, including a relapse rate of up to 25%, mainly because of the lack of non-cytotoxic targeted therapy options. Drugs that target the function of key epigenetic