グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
≤0.01% insolubles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
InChI Key
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 水/ナトリウムビス(2-エチルヘキシル)スルホサクシネート/n-ヘプタンマイクロエマルション(逆ミセルの水性コアであるいくつかの水溶性塩[CaCl2, Na2HPO4, Cu(NO3)2]からなる)の調製。
- Cu2ZnSnS4 (CZTS)の薄膜を調製するための銅前駆体として。
- 4-メトキシピリジン-(ピリジン-2,6-ジカルボキシラト-N,O,O′)銅(II)の調製。
- 配位柱状層フレームワーク(CPL)、特にCPL-1のメカノケミカル合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223395-100G:4548173118277
223395-EW:
223395-5G:4548173251172
223395-VAR:
223395-2.5KG:
223395-BULK:
223395-6X500G:4548173251189
223395-500G:4548173118284
223395-H:
試験成績書(COA)