Merck
243671
Sigma-Aldrich
酢酸バリウム
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Ba
CAS番号:
分子量:
255.42
Beilstein:
3693411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder, crystals or granules
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
powder, crystals or granules
不純物
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Barium acetate is commonly used as a catalyst in organic synthesis. It is also used as a mordant for varnishes, drying paints, and printing textile fabrics.
アプリケーション
Barium acetate can be used as an additive in the fabrication of perovskite solar cells to improve the efficiency and stability of the cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243671-BULK:
243671-500G:4548173123370
243671-100G:4548173123363
243671-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phule PP and Risbud SH.
Advanced Ceramic Materials, 3(2) (1988)
Piezoelectric BNT-BT0.11 thin films processed by sol-gel technique.
Cernea M, et al.
J. Mater. Sci., 46(17), 5621-5627 (2011)
Analytical and preparative separation of acidic glycosaminoglycans by electrophoresis in barium acetate.
E Wessler
Analytical biochemistry, 26(3), 439-444 (1968-12-01)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Li-Chan Yang et al.
Carbohydrate polymers, 111, 856-863 (2014-07-20)
Dendrobium tosaense is a medicinal Dendrobium species widely used in traditional medicine. This study demonstrated some structural characterizations and immunomodulatory activity of the water-soluble polysaccharides derived from the stem of D. tosaense (DTP). DTP was fractioned using DEAE-650 M anion-exchange