蒸気密度
1.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
形状
liquid
含みます
~200 ppm acetanilide as stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
3 wt. % in H2O
3.0-4.0 wt. % (H2O2 basis with KMnO4, redox titration)
屈折率
n20/D 1.335
密度
1 g/mL at 25 °C
保管温度
10-30°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- TS-1(ケイ酸チタン-1)触媒を使用したプロピレンのエポキシ化における尿素と併用される酸化剤。
- As(III)をAs(V)に酸化する際の酸化剤。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323381-VAR:
323381-BULK:
323381-10ML:
323381-4X4L:
323381-1ML:
323381-4L:4548173228563
323381-500ML:4548173228570
323381-2.5L:
323381-25ML:4548173228556
323381-200L:4548173228587