Merck
34956
Sigma-Aldrich
ペンタン
suitable for HPLC, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ:
≥99.0%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
35-36 °C (lit.)
蒸気圧:
26.98 psi
蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
26.98 psi
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
<0.0005%
透過率
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタン(n-ペンタン)は炭化水素です。ナノ結晶ベータ(BEA)ゼオライトを使用した水素異性化が提案されています。 不飽和脂肪酸の過酸化から生成される生成物の1つとして報告されています。
アプリケーション
  • 軽質オレフィンへの接触分解:ペンタンは、接触分解プロセスに焦点を当てた研究で広く使用されています。最近の研究では、ペンタンからの軽質オレフィンの生産を強化するために、ZSM-5 ゼオライトの骨格外アルミニウムの使用が検討されています。このアプリケーションは、触媒プロセスの効率を改善し、貴重な石油化学原料を生産するために不可欠です(He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022)。
その他情報
特記事項
カタログ番号34956-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34956-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34956-BULK:
34956-4X4L:4548173925691
34956-4X2.5L:
34956-200L-LS-NB:
34956-2L:4548173938462
34956-4L:4548173938479
34956-1L:4548173938455
34956-VAR:
34956-2.5L:
34956-6X1L:
34956-EW-200L-P1SB:
34956-18L:
34956-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ペンタン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00882
ペンタン
ペンタン reference substance for gas chromatography
Supelco
1.09719
ペンタン
ペンタン for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.07177
ペンタン
o-キシレン analytical standard
Supelco
95660
o-キシレン
Anna Svensson et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 775-783 (2012-12-12)
Dry ultra-porous cellulose fibres were obtained using a liquid exchange procedure in which water was replaced in the following order: water, methanol, acetone, and finally pentane; thereafter, the fibres were dried with Ar(g). The dry samples (of TEMPO-oxidized dissolving pulp)
Keisuke Maruyama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(22), 6661-6666 (2010-10-05)
We have proposed a multi-template approach for drug development, focusing on similar fold structures of proteins, and have effectively generated lead compounds for several drug targets. Modification of these polypharmacological lead compounds is then needed to generate target-selective compounds. In
James Clarke et al.
Nature nanotechnology, 4(4), 265-270 (2009-04-08)
A single-molecule method for sequencing DNA that does not require fluorescent labelling could reduce costs and increase sequencing speeds. An exonuclease enzyme might be used to cleave individual nucleotide molecules from the DNA, and when coupled to an appropriate detection
Assessment of lipid peroxidation in newborn infants and rabbits by measurements of expired ethane and pentane: influence of parenteral lipid infusion.
Wispe JR, et al.
Pediatric Research, 19(4), 374-379 (1985)
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through