Merck
414069
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
pellets, 3 mm
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
フォーム
pellets
品質水準
粒径
3 mm
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化アルミニウム(アルミナ)はセラミック材として一般的な原料です。本化合物は、高温での安定性および耐薬品性を示す優れた電気絶縁体です。アルミナはアルミニウムの重要な資源であり、高アルミナ取鍋精錬炉スラグから調製されています。ロブリー・ド・ブリュイン=アルベルダ・ファン・エッケンシュタイン転位反応により、アルドースからケトースに変換する反応速度を促進することが報告されています。本化合物は、リーンバーンエンジンの排気ガスから窒素酸化物を除去するために使用されているNOx吸蔵触媒(NSC)の主要成分です。結晶シリコン上の酸化アルミニウムの表面不活性化特性の研究からは、シリコン太陽電池製造に適用できる多数の利点が示されています。
アプリケーション
酸化アルミニウムは、光ファイバー増幅器および高出力ファイバーレーザーを作るドーパントとして使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
414069-BULK:
414069-1KG:4548173940366
414069-250G:4548173940373
414069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldose-ketose interconversion in pyridine in the presence of aluminium oxide.
Ekeberg D, et al.
Carbohydrate Research, 342(14), 1992-1997 (2007)
High contrast laser marking of alumina.
Penide J, et al.
Applied Surface Science, 336, 118-128 (2015)
Study on the mechanism of the reaction of NO2 with aluminium oxide.
Apostolescu N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 51(1), 43-50 (2004)
Advances in the surface passivation of silicon solar cells.
Schmidt J, et al.
Energy Procedia, 15, 30-39 (2012)
Alumina as a dopant in optical fiber by OVD.
Wang J.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 116(2), 505-518 (2014)