Merck
431354
Supelco
チオシアン酸アンモニウム
99.99% trace metals basis
別名:
アンモニウムロダニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4SCN
CAS番号:
分子量:
76.12
Beilstein:
3595135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38060604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystals
不純物
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.025%
pH
4.5-6.0
mp
152-154 °C (lit.)
溶解性
water: 76.1 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI Key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium thiocyanate is an ammonium salt commonly used for thiocyanation reaction of organic compounds.
アプリケーション
通常とは異なる、かつ調節可能な碁盤状または杉綾状の構造を持つ新規の2次元Cd-SCN配位体の形成に応用されます。これらの構造は技術的に有用な素材へ向けての重要なステップです
Ammonium thiocyanate (ATC) may be used the synthesis of the following:
  • Graphitic carbon nitride.
  • Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).
  • Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.
  • Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.
  • 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.
特徴および利点
ACS試薬規格に適合しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431354-VAR:
431354-50G:
431354-250G:
431354-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low-temperature synthesis of nitrogen/sulfur co-doped three-dimensional graphene frameworks as efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction.
Su Y, et al.
Carbon, 62, 296-301 (2013)
NBS or DEAD as effective reagents in α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1432-1435 (2011)
Thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and I2O5.
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2367-2373 (2008)
Regioselective thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and oxone.
Wu G, et al.
Tetrahedron Letters, 46(35), 5831-5834 (2005)
Efficient conversion of oxiranes to thiiranes with ammonium thiocyanate catalysed with LiBF4.
Kazemi F, et al.
J. Chem. Res. (M), 2002(4), 176-177 (2002)