グレード
ACS reagent
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥97.5%
形状
powder
pH
4.5-6 (25 °C, 5% in water)
mp
152-154 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI Key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Increased efficiency –Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety– Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909009-500G:
909009-BULK:
909009-100G:
909009-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.