グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
60349-VAR:
60349-50G:
60349-BULK:
60349-250G:
試験成績書(COA)