Merck
06699
Sigma-Aldrich
Atto 532
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPCE)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 533 nm; λem 560 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
Atto 532は新規標識であり、分子吸収(115,000)と量子収量(0.90)が高いだけではなく、励起極大と発光極大の間で十分なストークシフトが認められます。周波数を2倍にしたNd:YAGレーザーによる励起に対して最適化されており、高い光安定性を特徴とします。
アプリケーション
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06699-1MG-BULK-F:
06699-VAR-F:
06699-BULK-F:
06699-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Uffe V Schneider et al.
BMC biotechnology, 10, 4-4 (2010-01-28)
Melting temperature of DNA structures can be determined on the LightCycler using quenching of FAM. This method is very suitable for pH independent melting point (Tm) determination performed at basic or neutral pH, as a high throughput alternative to UV
3D reconstruction of high-resolution STED microscope images.
Punge A et al.
Microscopy Research and Technique, 71, 644-644 (2008)
Chunlai Chen et al.
Nucleic acids research, 35(9), 2875-2884 (2007-04-14)
Hybridization of nucleic acids with secondary structure is involved in many biological processes and technological applications. To gain more insight into its mechanism, we have investigated the kinetics of DNA hybridization/denaturation via fluorescence resonance energy transfer (FRET) on perfectly matched
Toshiro Saito et al.
Nanotechnology, 22(44), 445708-445708 (2011-10-13)
We fabricated platinum bowtie nanostructure arrays producing fluorescence enhancement and evaluated their performance using two-photon photoluminescence and single-molecule fluorescence measurements. A comprehensive selection of suitable materials was explored by electromagnetic simulation and Pt was chosen as the plasmonic material for
STED microscopy reveals nanoparticle assemblies
Willig, K.I., et al.
New Journal of Physics, 8, 1-1 (2006)
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。