安全性情報
53134
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン−金コロイド from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
別名:
Streptavidin Gold conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
粒径
20 nm
吸収
≤3.0 at 520 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオチン化化合物の検出用。
物理的形状
20%グリセロールを含む50 mMリン酸カリウム、75 mM NaClバッファー、pH 7.4に溶解されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53134-BULK:
53134-VAR:
53134-1ML:
試験成績書(COA)