Merck
71755
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム
BioUltra, ≥99.0% (T)
別名:
チリ硝石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaNO3
CAS番号:
分子量:
84.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ:
≥99.0% (T)
フォーム:
solid
溶解性:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
5.5-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 328 nm in H2O at 1 M
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Sodium nitrate has the ability to reduce acetylcholine receptor clustering, that is stimulated by agrin. It is mainly used by the meat industry to inhibit the development of microbes. It also helps in retaining the colour of conserved and cured meats.
その他情報
プロトプラストの融合を促進。ある種の培地では窒素源として使用
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71755-250G:
71755-BULK:
71755-VAR:
71755-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A.W. Ruensink
Methods in Enzymology, 58, 539-539 (1979)
F. Czapek
Beitr. Chem. Physiol. Pathol., 1, 540-540 (1902)
Sodium nitrate decreases agrin-induced acetylcholine receptor clustering
Jarosz J, et al.
BMC Bioinformatics, 17(1), 20-20 (2016)
Suna Choi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 131(1), 70-76 (2008-08-12)
One of the most important requirements for non-viral gene delivery systems is the ability to mediate high levels of gene expression with low toxicity. After the DNA/vector complexes are taken up by cells through endocytosis, DNA is typically contained within
Daryoush Afzali et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 35-41 (2012-06-08)
In the present study, a new approach which uses immunoaffinity column clean-up combined with dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) is proposed for the preconcentration of ultra trace amounts of aflatoxins (B₁, B₂, G₁ and G₂). The aflatoxins are then determined using