Merck
S8170
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム
BioXtra, ≥99.0%
別名:
チリ硝石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaNO3
CAS番号:
分子量:
84.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99.0%
溶解性:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
不純物
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
mp
306 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium nitrate is synthesized by treating nitrite with nitric acid. The proportion of nitrite production is higher when synthesized by absorbing waste gases from nitric acid. Supplementation of sodium nitrate may serve to improve acute heart failure (AHF) by modulating the nitric oxide precursor levels.
アプリケーション
Sodium nitrate has been used:
  • in combination with beef extract for virus elution from water samples
  • as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
  • as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
  • to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8170-BULK:
S8170-250G:
S8170-VAR:
S8170-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylglyoxal evokes acute Ca2+ transients in distinct cell types and increases agonist-evoked Ca2+ entry in endothelial cells via CRAC channels
Sachdeva R, et al.
Cell Calcium, 78(3), 66-75 (2019)
Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives
Mortensen A, et al.
EFSA Journal, 15(6), e04787-e04787 (2017)
Quantification of Chlorophyll as a Proxy for Biofilm Formation in the Cyanobacterium Synechococcus elongatus
Sendersky E, et al.
Bio-protocol, 7, e2406-e2406 (2017)
Cytoprotective effects of nitrite during in vivo ischemia-reperfusion of the heart and liver
Duranski MR, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115(5), 1232-1240 (2005)
Inorganic nitrate as a treatment for acute heart failure: a protocol for a single center, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot and feasibility study
Falls R, et al.
Journal of Translational Medicine, 15(1), 172-172 (2017)