Merck
77866
Sigma-Aldrich
蛍光IEFマーカーpI 5.5 溶液
3 mg/mL in 15 mM HCl
別名:
IEF-マーカー蛍光pI 5.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
形状
liquid
品質水準
分子量
Mw 321.27 g/mol
濃度
3 mg/mL in 15 mM HCl
蛍光検出
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77866-200UL-F:
77866-VAR-F:
77866-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.