Merck
89357
Sigma-Aldrich
蛍光IEFマーカーpI 8.7 溶液
1 mg/mL in 10 mM HCl
別名:
IEF-マーカー蛍光pI 8.7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1 mg/mL in 10 mM HCl
蛍光検出
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
89357-VAR:
89357-BULK:
89357-1EA:
89357-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.