Merck
90699
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
別名:
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
分子量
Mw 370.49 g/mol
品質水準
濃度
1 mg/mL in 10 mM HCl
蛍光検出
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大 μL/レーン)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
90699-BULK:
90699-1EA:
90699-VAR:
90699-200UL:
試験成績書(COA)