アッセイ
≥96% (titration)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI Key
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0606-25MG:
A0606-VAR:
A0606-5MG:
A0606-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.