結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-96, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rabbit
以下との反応禁止
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2556-VAR:
A2556-.2ML:
A2556-BULK:
A2556-.5ML:
試験成績書(COA)