結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
免疫組織化学(1報)
物理的形状
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A5691-.2ML:
A5691-BULK:
A5691-.5ML:
A5691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)