アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Daiichi-Sankyo
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3
InChI Key
ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7106-50MG:
A7106-BULK:
A7106-VAR:
A7106-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.