Merck
A7191
Sigma-Aldrich
N-アセチル-D-スフィンゴシン
≥97% (TLC), powder
別名:
(2S,3R,4E)-2-(アセチルアミノ)-4-オクタデセン-1,3-ジオール, N-アセトイル-D-エリスロ-スフィンゴシン, C2 セラミド (d18:1/2:0), C2セラミド, アセチルセラミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H39NO3
分子量:
341.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
white
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
脂質タイプ
sphingolipids
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
InChI Key
BLTCBVOJNNKFKC-HEQKZDDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチル-D-スフィンゴシンは、細胞透過性の生理活性セラミドです。N-アセチル-D-スフィンゴシンは、細胞の分化やアポトーシスを誘導します。N-アセチル-D-スフィンゴシンは、非トランスジェニックマウスでの、内皮依存的アゴニストであるアセチルコリンに対する応答において、血管弛緩の濃度依存的な低減を引き起こします。
生物化学的/生理学的作用
生物学的な活性を有する細胞透過性のセラミドです。細胞の分化やアポト-シスを誘導するとともに、プロテインホスファタ-ゼを活性化することがわかっています。
調製ノート
ウシ脳セレブロシドのD-スフィンゴシン由来調製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7191-5MG:
A7191-BULK:
A7191-VAR:
A7191-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Zhang et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 14(7), 878-889 (2009-06-03)
Amyloid peptides interfere with survival of pancreatic beta-cells. In some cells apoptosis is paralleled by ceramide-dependent alterations of ion channel activity. The purpose of the present study was to elucidate the dependence of amyloid peptides Abeta(1-42) and islet amyloid polypeptide
Silvia Balosso et al.
Brain : a journal of neurology, 131(Pt 12), 3256-3265 (2008-10-28)
Interleukin-1beta (IL-1beta) is overproduced in human and rodent epileptogenic tissue and it exacerbates seizures upon brain application in rodents. Moreover, pharmacological prevention of IL-1beta endogenous synthesis, or IL-1 receptor blockade, mediates powerful anticonvulsive actions indicating a significant role of this
Yusheng Liang et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(7) (2021-08-08)
The objective was to perform a proof-of-principle study to evaluate the effects of methionine (Met) and arginine (Arg) supply on protein abundance of amino acid, insulin signaling, and glutathione metabolism-related proteins in subcutaneous adipose tissue (SAT) explants under ceramide (Ce)
Sean P Didion et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 25(1), 90-95 (2004-11-06)
Ceramide is an important intracellular second messenger that may also increase superoxide. The goal of this study was to determine whether overexpression of CuZn superoxide dismutase (SOD) protects against ceramide-induced increases in vascular superoxide and endothelial dysfunction. Carotid arteries from
I-Ling Lin et al.
Cancer cell international, 14(1), 1-1 (2014-01-08)
The anticancer effects of ceramide have been reported in many types of cancers but less in lung cancer. In this study, we used C2-ceramide to further investigate its possible anticancer effects and mechanisms on non-small cell lung cancer (NSCLC) H1299