powder
光学純度
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
SMILES記法
N[C@@H](CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7929-.5MG:
A7929-VAR:
A7929-BULK:
A7929-1MG:
試験成績書(COA)