product name
骨形成タンパク質2 ヒト, Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
26 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
色
white
溶解性
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BMP2(650)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
B1814-VAR:
B1814-10UG:
B1814-BULK:
B1814-10UG-PW:
試験成績書(COA)