B5388
ブリリアントクレジルブルーALD
Dye content, ≥60%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
3-アミノ-7-(ジエチルアミノ)-2-メチルフェノキサジン-5-イウム(T-4)-テトラクロロジンケート(2:1), ブリリアントクレジルブルー, ブリリアントブルーC
About This Item
おすすめの製品
製品名
ブリリアントクレジルブルーALD, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥60%
溶解性
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Zn-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.N(CC)(CC)c4cc5[o+]c6c(nc5cc4)cc(c(c6)N)C.N(CC)(CC)c1cc2[o+]c3c(nc2cc1)cc(c(c3)N)C
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
適合性
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5388-VAR:
B5388-10G:
B5388-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック