安全性情報
C0355
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗μ-カルパイン、大サブユニット マウス宿主抗体
clone 15C10, purified immunoglobulin
別名:
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15C10, monoclonal
分子量
antigen 80 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human, bovine
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAPN1(823)
mouse ... Capn1(12333)
免疫原
ヒト胎盤からカルパインを精製しました。
物理的形状
リン酸緩衝食塩水、≤0.1%アジ化ナトリウムおよび50%グリセロールを含む水溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C0355-VAR:
C0355-BULK:
C0355-.1MG:
C0355-.1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robyn M Murphy et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 290(1), C116-C122 (2005-08-19)
mu-Calpain and calpain-3 are Ca2+-dependent proteases found in skeletal muscle. Autolysis of calpains is observed using Western blot analysis as the cleaving of the full-length proteins to shorter products. Biochemical assays suggest that mu-calpain becomes proteolytically active in the presence
Esther Verburg et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 296(5), C1115-C1122 (2009-03-20)
In skeletal muscle fibers, the coupling between excitation of the surface membrane and the release of Ca(2+) from the sarcoplasmic reticulum is irreversibly disrupted if cytoplasmic Ca(2+) concentration ([Ca(2+)]) is raised to micromolar levels for a prolonged period. This excitation-contraction
Keita Kanzaki et al.
Physiological reports, 6(2) (2018-01-26)
It has been shown that calpains are involved in the proteolysis of muscle proteins that occurs with eccentric contraction (ECC) and that exogenously applied nitric oxide decreases the calpain-mediated proteolysis. The aim of this study was to examine the effects
Nancy Pompeani et al.
Journal of negative results in biomedicine, 13, 19-19 (2014-12-31)
Skeletal muscle undergoes significant atrophy in Type 2 diabetic patients and animal models. We aimed to determine if atrophy of Zucker rat skeletal muscle was due to the activation of intracellular damage pathways induced by excess reactive oxygen species production
Ayaka Tabuchi et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 127(3), 828-837 (2019-08-02)
Eccentric (ECC) contraction-induced muscle damage is associated with calcium ion (Ca2+) influx from the extracellular milieu through stretch-activated channels. It remains unknown whether Ca2+ influx consequent to repetitive ECC contractions is nonuniform across different muscle regions. We tested the hypothesis