Merck
C1629
Sigma-Aldrich
重酒石酸コリン
別名:
重酒石酸(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO7
CAS番号:
分子量:
253.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI Key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重酒石酸コリンは、生殖プロセスに対する作用および妊娠・授乳期間における骨遺伝子に対する作用の研究を目的とした実験的食餌の成分のひとつとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
重酒石酸コリンは、栄養補助剤となることが知られています。コリンは、アセチルコリン合成の前駆物質として機能します。
アシル基のアクセプタ-です。
基質
コリンアセチルトランスフェラ-ゼの基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1629-100G:
C1629-VAR:
C1629-250G:
C1629-25G:
C1629-BULK:
C1629-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Extra virgin olive oil in maternal diet increases osteogenic genes expression, but high amounts have deleterious effects on bones in mice offspring at adolescence
Mousavi SN, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 19(12), 1299-1299 (2016)
Yumna Zia et al.
The Journal of nutrition, 148(10), 1513-1520 (2018-10-04)
Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase (PEMT) converts phosphatidylethanolamine to phosphatidylcholine. Pemt-/-/low density lipoprotein receptor (Ldlr)-/- mice have significantly reduced plasma lipids and are protected against atherosclerosis. Recent studies have shown that choline can be metabolized by the gut flora into trimethylamine-N-oxide (TMAO), which
O T Pantako et al.
Reproduction, nutrition, development, 41(3), 227-238 (2001-10-11)
The effects of two dietary proteins on alpha-amino acids, calcium and phosphorus concentrations in plasma, stomach and intestine were investigated in rats trained to consume, in a single two-hour daily meal, diets containing a-lactalbumin (alpha-la) or whey protein concentrate (WPC)
Jacob H Murray et al.
Journal of medicinal chemistry, 66(6), 3876-3895 (2023-03-08)
Small-molecule mitochondrial uncouplers are gaining recognition as potential therapeutics for metabolic diseases such as obesity, diabetes, and nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Specifically, heterocycles derived from BAM15, a potent and mitochondria-selective uncoupler, have yielded promising preclinical candidates that are efficacious in animal
Effects of Diets Enriched in Omega-9 or Omega-6 Fatty Acids on Reproductive Process
Mousavi SN, et al.
Journal of family & reproductive health, 10(2), 85-85 (2016)