Merck
C5922
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗CNPアーゼ マウス宿主抗体
clone 11-5B, ascites fluid
別名:
Anti-CNP1, Anti-HLD20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11-5B, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, rat, bovine, canine, pig, human, rabbit, sheep
以下との反応禁止
guinea pig, chicken
テクニック
immunohistochemistry: suitable using brain sections
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using fresh bovine brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNP(1267)
mouse ... Cnp(12799)
rat ... Cnp(25275)
関連するカテゴリー
詳細
CNPアーゼ(2′,3′-環状ヌクレオチド3′-ホスホジエステラーゼ、E.C.3.1.4.37)は独特な酵素です。中枢神経系および末梢神経系においてミエリンを合成する細胞、すなわち、それぞれ希突起膠細胞およびシュワン細胞の成分であり、神経系における他の細胞型には事実上存在しません。
哺乳類の脳から単離された酵素は、主に約94 kDaの混合ダイマーです。このダイマーは、種によって異なる比率のCNP1(46 kDa)とCNP2(48 kDa)からなります。希突起膠細胞およびシュワン細胞で高レベルのCNPアーゼが観察されることから、この酵素はこれらの細胞の通常機能に不可欠な役割を果たしていると予想されます。これらの細胞は、ミエリンと呼ばれる膨大な量の多重膜を合成して維持する能力により、他のほぼすべての細胞から区別されます。CNPアーゼがこれらの特定の細胞において高レベルで発現し、ミエリンの生成と維持を促進している、またはミエリンの独特な膜構造によって強いられた、もしくは提供された機能を実行している可能性が非常に高いと思われます。この酵素はミエリン関連酵素であるため、多発性硬化症、亜急性硬化性全脳炎、CNSが関与する後天性免疫不全、末梢神経障害など、ミエリンが影響を受ける疾患および障害の研究において大きな関心が寄せられています。他の重要な用途は、神経筋接合部の神経再生の研究、および生後発達のごく初期における希突起膠細胞前駆細胞の同定です。
特異性
モノクローナル抗CNPアーゼは、ELISA、免疫ブロット、および脳セクションの免疫組織化学染色において、CNPアーゼと特異的に反応します。免疫ブロット分析において、抗体は酵素のCNP1(46kD)バンドとCNP2(48kD)バンドの両方に局在し、ヒト、ウシ、マウス、ラット、ウサギ、イヌ、ヒツジ、およびブタの全脳CNPアーゼを認識しますが、モルモットやニワトリは認識しません。ラット脳のパラフィン、クライオスタット、またはビブラトームセクションで行った免疫組織化学染色により、灰白質および白質の希突起膠細胞が選択的に染色されることが判明しました。神経細胞と軸索は染色されません。星状グリア細胞は標識されないと考えられます。
本抗体は、オリゴデンドロサイトやシュワン細胞においてCNPaseと特異的に反応します。全脳のCNPaseを認識します。神経細胞、軸索、星状絞膠細胞は標識されません。イムノブロッティングにおいて、本抗体はCNPaseのCNP1, CNP2の両バンドと反応します。
免疫原
ヒト2′,3′-環状ヌクレオチド-3′-ホスホジエステラ-ゼ (E.C.3.1.4.37, CNPase)
アプリケーション
モノクローナル抗CNPアーゼは、ELISA、免疫ブロット、ドットブロット、免疫細胞化学など、さまざまな免疫化学的アッセイを用いたCNPアーゼの局在確認に使用できます。免疫組織化学でも使用されています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
C5922-VAR:
C5922-.5ML:
C5922-100UL:
C5922-BULK:
C5922-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deficiency of schnurri-2, an MHC enhancer binding protein, induces mild chronic inflammation in the brain and confers molecular, neuronal, and behavioral phenotypes related to schizophrenia
Takao K, et al.
Neuropsychopharmacology, 38(8), 1409-1409 (2013)
Oligodendrocytes are damaged by neuromyelitis optica immunoglobulin G via astrocyte injury
Marignier R, et al.
Brain, 133(9), 2578-2591 (2010)
Fulminant JC virus encephalopathy with productive infection of cortical pyramidal neurons
Wuthrich C, et al.
Annals of Neurology, 65(6), 742-748 (2009)
Natalia D Andersen et al.
Scientific reports, 6, 31781-31781 (2016-08-24)
We herein developed a protocol for the rapid procurement of adult nerve-derived Schwann cells (SCs) that was optimized to implement an immediate enzymatic dissociation of fresh nerve tissue while maintaining high cell viability, improving yields and minimizing fibroblast and myelin
Raffaela Cipriani et al.
Journal of neuroinflammation, 14(1), 147-147 (2017-07-26)
FTY720 (fingolimod, Gilenya™) is an oral, blood-brain barrier (BBB)-passing drug approved as immunomodulatory treatment for relapsing-remitting form of the multiple sclerosis (MS). In addition, FTY720 exerts several effects in the central nervous system (CNS), ranging from neuroprotection to reduction of